(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10664-100G OR10664-250G OR10664-500G OR10664-1KG
APOSOR10664-100GEA 22 EUR
APOSOR10664-100G APOSOR10664-250G APOSOR10664-500G APOSOR10664-1KG
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride 98%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₀H₂₀ClOP
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011800
CAS nummer: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III