1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Dibromo-5-(tert-butyl)benzene, 5-(tert-Butyl)-1,3-dibromobenzene
OR1067-5G OR1067-25G
APOSOR1067-5GEA 23.4 EUR
APOSOR1067-5G APOSOR1067-25G
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Formule: C₁₀H₁₂Br₂
MW: 292.0100 g/mol
Smeltpunt: 30…33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657956
CAS nummer: 129316-09-2