1,4-Phenylenediphosphonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10672-1G OR10672-250MG
APOSOR10672-1GEA 117 EUR
APOSOR10672-1G APOSOR10672-250MG
1,4-Phenylenediphosphonic acid
1,4-Phenylenediphosphonic acid
Formule: C₆H₈O₆P₂
Smeltpunt: >260 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00475582
CAS nummer: 880-68-2
UN: 3261
ADR: 8,III