1,4-Butylenediphosphonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10676-1G OR10676-250MG
APOSOR10676-1GEA 58.4 EUR
APOSOR10676-1G APOSOR10676-250MG
1,4-Butylenediphosphonic acid
1,4-Butylenediphosphonic acid
Formule: C₄H₁₂O₆P₂
Smeltpunt: 221 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631212
CAS nummer: 4671-77-6
UN: 3261
ADR: 8,III