2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1068-100G OR1068-25G OR1068-5G
APOSOR1068-100GEA 271 EUR
APOSOR1068-100G APOSOR1068-25G APOSOR1068-5G
2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline 97%
2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline
Formule: C₁₀H₁₃Br₂N
Kookpunt: 136…140 °C/2mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06657952
CAS nummer: 10546-67-5