4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10685-25G OR10685-5G
APOSOR10685-25GEA 150 EUR
APOSOR10685-25G APOSOR10685-5G
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013387
CAS nummer: 128231-55-0