4-tert-Butylthiophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10686-25G OR10686-5G OR10686-1G
APOSOR10686-25GEA 95 EUR
APOSOR10686-25G APOSOR10686-5G APOSOR10686-1G
4-tert-Butylthiophenol
4-tert-Butylthiophenol
Formule: C₁₀H₁₄S
Kookpunt: 238 °C
Smeltpunt: –11 °C
Dichtheid: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00022067
CAS nummer: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6