Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10692-100G OR10692-25G
APOSOR10692-100GEA 424 EUR
APOSOR10692-100G APOSOR10692-25G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Formule: C₆H₁₄BrO₃P
MW: 245.06 g/mol
Kookpunt: 98…100 °C/1mmHg
Dichtheid: 1.348 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000239
CAS nummer: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3