tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10694-100G OR10694-1KG OR10694-500G
APOSOR10694-100GEA 110 EUR
APOSOR10694-100G APOSOR10694-1KG APOSOR10694-500G
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 98%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Formule: C₁₀H₂₁O₅P
Kookpunt: 100…103 °C/1,5mmHg
Dichtheid: 1,074 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075414
CAS nummer: 27784-76-5