4-Bromo-o-xylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1071-25G OR1071-100G
APOSOR1071-25GEA 29.2 EUR
APOSOR1071-25G APOSOR1071-100G
4-Bromo-o-xylene
4-Bromo-o-xylene
Formule: C₈H₉Br
Kookpunt: 214…215 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000086
CAS nummer: 583-71-1
EINECS: 209-518-3