Triethyl phosphonoacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
OR10710-100G OR10710-1KG OR10710-500G
APOSOR10710-100GEA 29.2 EUR
APOSOR10710-100G APOSOR10710-1KG APOSOR10710-500G
Triethyl phosphonoacetate
Triethyl phosphonoacetate
Formule: C₈H₁₇O₅P
MW: 224.19 g/mol
Kookpunt: 260…262 °C
Smeltpunt: –24 °C
Dichtheid: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009177
CAS nummer: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS III