3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(2-Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR10712-1G OR10712-25G OR10712-5G
APOSOR10712-1GEA 22 EUR
APOSOR10712-1G APOSOR10712-25G APOSOR10712-5G
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Formule: C₇H₆BrNO
Smeltpunt: 192…197 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052182
CAS nummer: 17694-68-7
EINECS: 241-692-6