Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10715-100G OR10715-25G
APOSOR10715-100GEA 55.5 EUR
APOSOR10715-100G APOSOR10715-25G
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
Formule: C₅H₁₃O₄P
MW: 168.13 g/mol
Kookpunt: 124…126 °C/3mmHg
Dichtheid: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014418
CAS nummer: 3084-40-0
EINECS: 221-391-6