4-Bromo-2-chlorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1072-100G OR1072-250G OR1072-25G
APOSOR1072-100GEA 39.5 EUR
APOSOR1072-100G APOSOR1072-250G APOSOR1072-25G
4-Bromo-2-chlorophenol 98%
4-Bromo-2-chlorophenol
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207.45 g/mol
Kookpunt: 232…235 °C
Smeltpunt: 47…49 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002166
CAS nummer: 3964-56-5