3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1074-100G OR1074-25G OR1074-5G
APOSOR1074-100GEA 129 EUR
APOSOR1074-100G APOSOR1074-25G APOSOR1074-5G
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
Smeltpunt: 155…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143096
CAS nummer: 2315-86-8
EINECS: 219-022-9