4-Bromo-2,6-dimethylanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1075-100G OR1075-25G
APOSOR1075-100GEA 80.4 EUR
APOSOR1075-100G APOSOR1075-25G
4-Bromo-2,6-dimethylanisole
4-Bromo-2,6-dimethylanisole
Formule: C₉H₁₁BrO
MW: 215.09 g/mol
Kookpunt: 117…120 °C/13mmHg
Dichtheid: 1.347 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143259
CAS nummer: 14804-38-7