2-Bromo-5-chloroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10752-100G OR10752-25G OR10752-5G
APOSOR10752-100GEA 103 EUR
APOSOR10752-100G APOSOR10752-25G APOSOR10752-5G
2-Bromo-5-chloroaniline 97%
2-Bromo-5-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Kookpunt: 128 °C/6.75mmHg
Smeltpunt: 38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672942
CAS nummer: 823-57-4