Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10775-1G OR10775-5G
APOSOR10775-1GEA 92.1 EUR
APOSOR10775-1G APOSOR10775-5G
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Formule: C₁₂H₁₇O₄P
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093040
CAS nummer: 41162-19-0