Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dimethyl acetylmethylphosphonate
OR10776-100G OR10776-25G OR10776-5G
APOSOR10776-100GEA 220 EUR
APOSOR10776-100G APOSOR10776-25G APOSOR10776-5G
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formule: C₅H₁₁O₄P
MW: 166.12 g/mol
Kookpunt: 76…79 °C/3mmHg
Dichtheid: 1.202 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008769
CAS nummer: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5