3-Chloroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1078-250G OR1078-50G OR1078-1KG
APOSOR1078-250GEA 107 EUR
APOSOR1078-250G APOSOR1078-50G APOSOR1078-1KG
3-Chloroanisole
3-Chloroanisole
Formule: C₇H₇ClO
Kookpunt: 193 °C
Dichtheid: 1,164 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000591
CAS nummer: 2845-89-8
EINECS: 220-642-7