(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10786-1G OR10786-5G
APOSOR10786-1GEA 117 EUR
APOSOR10786-1G APOSOR10786-5G
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Formule: C₈H₁₁O₃P
Smeltpunt: 194…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 18945-65-8
UN: 3261
ADR: 8 III