4-Chloro-m-toluic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-3-methylbenzoic acid
OR1080-100G OR1080-25G
APOSOR1080-100GEA 60 EUR
APOSOR1080-100G APOSOR1080-25G
4-Chloro-m-toluic acid
4-Chloro-m-toluic acid
Formule: C₈H₇ClO₂
Smeltpunt: 212…216 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045853
CAS nummer: 7697-29-2