Tri(2-furyl)phosphine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tri(furan-2-yl)phosphine, Tri-2-furylphosphine
OR10819-1G OR10819-250MG
APOSOR10819-1GEA 36.6 EUR
APOSOR10819-1G APOSOR10819-250MG
Tri(2-furyl)phosphine
Tri(2-furyl)phosphine
Formule: C₁₂H₉O₃P
Kookpunt: 136 °C/4mmHg
Smeltpunt: 59…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151857
CAS nummer: 5518-52-5