4-Chloro-2-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1082-100G OR1082-25G OR1082-10G
APOSOR1082-100GEA 81.8 EUR
APOSOR1082-100G APOSOR1082-25G APOSOR1082-10G
4-Chloro-2-iodoaniline
4-Chloro-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅ClIN
Smeltpunt: 39…43 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01863737
CAS nummer: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III