3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(1-(Phenylsulphonyl)-1H-pyrrol-3-yl)ethanone
OR10821-1G OR10821-5G
APOSOR10821-1GEA 0 EUR
APOSOR10821-1G APOSOR10821-5G
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
Formule: C₁₂H₁₁NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067752
CAS nummer: 81453-98-7