N-(Bromomethyl)phthalimide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10834-25G OR10834-100G OR10834-5G
APOSOR10834-25GEA 0 EUR
APOSOR10834-25G APOSOR10834-100G APOSOR10834-5G
N-(Bromomethyl)phthalimide 98%
N-(Bromomethyl)phthalimide
Formule: C₉H₆BrNO₂
Smeltpunt: 144…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005897
CAS nummer: 5332-26-3