3-Bromopyruvic acid hydrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10838-1G OR10838-250MG
APOSOR10838-1GEA 0 EUR
APOSOR10838-1G APOSOR10838-250MG
3-Bromopyruvic acid hydrate 95%
3-Bromopyruvic acid hydrate
Formule: C₃H₃BrO₃.xH₂O
Smeltpunt: 79…82 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00149107
CAS nummer: 206860-50-6
UN: 3261
ADR: 8,III