2-Chloroethyl phenyl sulphide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10842-25G OR10842-5G
APOSOR10842-25GEA 122 EUR
APOSOR10842-25G APOSOR10842-5G
2-Chloroethyl phenyl sulphide 98%
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Formule: C₈H₉ClS
Kookpunt: 245 °C
Dichtheid: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013691
CAS nummer: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III