2,4-Dibromothiophene, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10849-25G OR10849-5G
APOSOR10849-25GEA 116 EUR
APOSOR10849-25G APOSOR10849-5G
2,4-Dibromothiophene, Technical Grade
2,4-Dibromothiophene
Formule: C₄H₂Br₂S
Kookpunt: 215 °C
Dichtheid: 2,157 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00043889
CAS nummer: 3140-92-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III