Iodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Phenyliodide
OR1085-100G OR1085-500G OR1085-25G
APOSOR1085-100GEA 51.2 EUR
APOSOR1085-100G APOSOR1085-500G APOSOR1085-25G
Iodobenzene 98%
Iodobenzene
Formule: C₆H₅I
Kookpunt: 188…189 °C
Smeltpunt: –31 °C
Dichtheid: 1,826 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001029
CAS nummer: 591-50-4
EINECS: 209-719-6