4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10864-1G OR10864-500MG
APOSOR10864-1GEA 182 EUR
APOSOR10864-1G APOSOR10864-500MG
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411197
CAS nummer: 91880-51-2