2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10869-1G OR10869-500MG
APOSOR10869-1GEA 271 EUR
APOSOR10869-1G APOSOR10869-500MG
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411193
CAS nummer: 923248-03-7