(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10871-100G OR10871-25G
APOSOR10871-100GEA 158 EUR
APOSOR10871-100G APOSOR10871-25G
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester 98%
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017569
CAS nummer: 5438-70-0