Ethyl thiooxamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Thiooxamic acid ethyl ester, Ethyl amino(thioxo)acetate, Ethyl 2-amino-2-thioxoacetate
OR10873-5G OR10873-25G OR10873-100G
APOSOR10873-5GEA 22 EUR
APOSOR10873-5G APOSOR10873-25G APOSOR10873-100G
Ethyl thiooxamate 97%
Ethyl thiooxamate
Formule: C₄H₇NO₂S
MW: 133.17 g/mol
Smeltpunt: 62…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074903
CAS nummer: 16982-21-1