2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10894-1G OR10894-5G
APOSOR10894-1GEA 176 EUR
APOSOR10894-1G APOSOR10894-5G
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid
Formule: C₉H₁₁NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411195
CAS nummer: 56205-88-0
UN: 1759
ADR: 8,III