2,3-Dichlorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10903-1KG OR10903-250G OR10903-50G
APOSOR10903-1KGEA 197 EUR
APOSOR10903-1KG APOSOR10903-250G APOSOR10903-50G
2,3-Dichlorobenzaldehyde 97%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Kookpunt: 143…145 °C/30mmHg
Smeltpunt: 62…64 °C
Dichtheid: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010127
CAS nummer: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
UN: 3261
ADR: 8 II