3,4-Dichlorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10905-100G OR10905-25G
APOSOR10905-100GEA 89.2 EUR
APOSOR10905-100G APOSOR10905-25G
3,4-Dichlorobenzaldehyde 97%
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
Kookpunt: 247…248 °C
Smeltpunt: 39…42 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00003351
CAS nummer: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN: 1759
ADR: 8,III