4-Hydroxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10907-100G OR10907-500G OR10907-25G
APOSOR10907-100GEA 40.9 EUR
APOSOR10907-100G APOSOR10907-500G APOSOR10907-25G
4-Hydroxybenzonitrile 98%
4-Hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₅NO
Kookpunt: 146 °C/2mmHg
Smeltpunt: 110…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002312
CAS nummer: 767-00-0
EINECS: 212-175-2