5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1091-100G OR1091-25G OR1091-5G
APOSOR1091-100GEA 93.5 EUR
APOSOR1091-100G APOSOR1091-25G APOSOR1091-5G
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
Smeltpunt: 76…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007289
CAS nummer: 6628-86-0
EINECS: 229-614-9