3,4-Dichloorbenzonitril 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10910-100G OR10910-500G
APOSOR10910-100GEA 86.2 EUR
APOSOR10910-100G APOSOR10910-500G
3,4-Dichloorbenzonitril 98%
3,4-Dichloorbenzonitril
Formule: C₇H₃Cl₂N
MW: 172.01 g/mol
Smeltpunt: 70…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016379
CAS nummer: 6574-99-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III