3-Chlorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10911-100G OR10911-25G OR10911-500G
APOSOR10911-100GEA 29.2 EUR
APOSOR10911-100G APOSOR10911-25G APOSOR10911-500G
3-Chlorobenzoic acid
3-Chlorobenzoic acid
Formule: C₇H₅ClO₂
Smeltpunt: 153…157 °C
Dichtheid: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002491
CAS nummer: 535-80-8
EINECS: 208-618-4