2,3-Dichlorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10912-100G OR10912-250G OR10912-500G
APOSOR10912-100GEA 26.3 EUR
APOSOR10912-100G APOSOR10912-250G APOSOR10912-500G
2,3-Dichlorobenzoic acid
2,3-Dichlorobenzoic acid
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Smeltpunt: 168…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002413
CAS nummer: 50-45-3
EINECS: 200-039-5