Mequinol 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Methoxyphenol, Mequinol, 4-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole
OR10915-1KG OR10915-250G
APOSOR10915-1KGEA 78.9 EUR
APOSOR10915-1KG APOSOR10915-250G
Mequinol 98+%
Mequinol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Kookpunt: 243 °C
Smeltpunt: 55…57 °C
Dichtheid: 1.55 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002332
CAS nummer: 150-76-5