15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
OR10918-100G OR10918-25G OR10918-5G
APOSOR10918-100GEA 110 EUR
APOSOR10918-100G APOSOR10918-25G APOSOR10918-5G
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) 98%
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
Formule: C₁₀H₂₀O₅
Kookpunt: 150…155 °C
Dichtheid: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005110
CAS nummer: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6