18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
OR10919-100G OR10919-25G OR10919-500G
APOSOR10919-100GEA 24.9 EUR
APOSOR10919-100G APOSOR10919-25G APOSOR10919-500G
18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane) 98%
18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane)
Formule: C₁₂H₂₄O₆
Kookpunt: 116 °C/0,2mmHg
Smeltpunt: 37…45 °C
Dichtheid: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005113
CAS nummer: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5