3,5-Dimethylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
OR10931-25G OR10931-5G OR10931-100G
APOSOR10931-25GEA 38 EUR
APOSOR10931-25G APOSOR10931-5G APOSOR10931-100G
3,5-Dimethylphenylboronic acid
3,5-Dimethylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₂
MW: 149.98 g/mol
Smeltpunt: 235…237 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00185689
CAS nummer: 172975-69-8