3-Ethoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR10932-100G OR10932-25G
APOSOR10932-100GEA 546 EUR
APOSOR10932-100G APOSOR10932-25G
3-Ethoxyphenylboronic acid 98%
3-Ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274219
CAS nummer: 90555-66-1