5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10933-25G OR10933-5G
APOSOR10933-25GEA 99.3 EUR
APOSOR10933-25G APOSOR10933-5G
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005613
CAS nummer: 10517-21-2
EINECS: 234-050-1