Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10935-1G OR10935-5G
APOSOR10935-1GEA 0 EUR
APOSOR10935-1G APOSOR10935-5G
Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀O₃
Smeltpunt: 29…34 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094950
CAS nummer: 3199-61-9