1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10939-1G OR10939-5G
APOSOR10939-1GEA 114 EUR
APOSOR10939-1G APOSOR10939-5G
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22)
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22)
Formule: C₁₂H₂₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005112
CAS nummer: 23978-55-4